Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína sal disódica dihidrato 90 %
Código de producto. 10752402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752402 100 g Frasco de vidrio 100 g
10558132 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752402 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 410641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1264198-62-0 | C20H10Na2O5·2H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264198-62-0
Fórmula molecular C20H10Na2O5·2H2O
Número MDL MFCD00150814
Sinónimo Acid Yellow 73 dihydrate, Fluorescein, water soluble dihydrate, Uranine dihydrate, C.I. 45350 dihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein, disodium salt dihydrate
Nombre de nota 90%
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Beilstein 19, 222
Índice Merck 14, 4159
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.3
Porcentaje de pureza 90%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 88% min. (on dry substance)
Color Marrón a naranja-rojo o marrón-verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo