Learn More
Dibenzoato de fluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorescein Dibenzoate |
| CAS | 7262-40-0 |
| Fórmula molecular | C34H20O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H20O7/c35-31(21-9-3-1-4-10-21)38-23-15-17-27-29(19-23)40-30-20-24(39-32(36)22-11-5-2-6-12-22)16-18-28(30)34(27)26-14-8-7-13-25(26)33(37)41-34/h1-20H |
| SMILES | O=C(OC1=CC=C2C(OC3=CC(OC(=O)C=4C=CC=CC4)=CC=C3C52OC(=O)C=6C=CC=CC65)=C1)C=7C=CC=CC7 |
| Peso molecular (g/mol) | 540.52 |