Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacetato de fluoresceína, 97 %, puro
Código de producto. 10134450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10134450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10067432 25 g Frasco de vidrio 25 g
10189552 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134450 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191660050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    47.65€ / 5 g
    Ahorro 8.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-09-8
Fórmula molecular C24H16O7
Peso molecular (g/mol) 416.39
Número MDL MFCD00005062
Clave InChI CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
Nombre IUPAC (6'-acetiloxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-3'-il) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein diacetate
Punto de fusión 200.0°C to 205.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 19,227
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.39
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino