Learn More
MedChemExpress Fluorescein Diacetate
Código de producto. 16401178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401178 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16401178 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0719
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Fluorescein diacetate is a cell permeable esterase-substrate. Fluorescein diacetate can be used as a fluorogenic substrate for hGSTP1-1.
Especificaciones
Cantidad 5 g
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Peso molecular 416.38 g/mol
Solubilidad DMSO : 26.67 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 596-09-8
Sinónimo 3,6-Diacetoxyfluoran ∣ Di-O-acetylfluorescein