Learn More
MedChemExpress Fluorescein di(β-D-galactopyranoside)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 656.59 g/mol |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 17817-20-8 |
| Sinónimo | FDG |