Learn More
Fluoresceína biotina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30393676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30393676 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30393676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF53756810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Fluorescein Biotin
CAS 134759-22-1
Fórmula molecular C42H50N6O8S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-N-[6-[[5-[[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]thioxomethyl]amino]pentyl]amino]-6-oxohexyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-N-[6-[[5-[[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]thioxomethyl]amino]pentyl]amino]-6-oxohexyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C42H50N6O8S2/c49-26-13-16-30-33(22-26)55-34-23-27(50)14-17-31(34)42(30)29-15-12-25(21-28(29)39(53)56-42)46-41(57)45-20-8-2-7-19-44-36(51)10-3-1-6-18-43-37(52)11-5-4-9-35-38-32(24-58-35)47-40(54)48-38/h12-17,21-23,32,35,38,49-50H,1-11,18-20,24H2,(H,43,52)(H,44,51)(H2,45,46,57)(H2,47,48,54)/t32-,35-,38-/m0/s1
SMILES O=C1OC2(C=3C1=CC(NC(NCCCCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@H]4[C@@]5([C@](CS4)(NC(=O)N5)[H])[H])=O)=O)=S)=CC3)C=6C(OC=7C2=CC=C(O)C7)=CC(O)=CC6
Nombre IUPAC N-(5-(3-(3',6'-dihidroxi-3-oxo-3H-espiro[isobenzofuran-1,9'-xanten]-5-il)tioureido)pentil)-6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahidro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-il)pentanamido)hexanamida
Peso molecular (g/mol) 831.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 830.31
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.