Learn More
MedChemExpress Fluorescein Biotin
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 831.01 g/mol |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 134759-22-1 |