Learn More
Fluoresceína 6-Isotiocianato, Isómero 2, 95%, TRC
Código de producto. 30408656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408656 100 mg
30396634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF485705100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18861-78-4
Fórmula molecular C21 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 389.38
Sinónimo Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-5-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-uno
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-15-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-16(19)21(15)17-7-11(22-10-28)1-4-14(17)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0358