Learn More
Fluoresceína 5-Maleimida (90%), TRC
Código de producto. 30133479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133479 25 mg 25 miligramos
30003491 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF48950025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75350-46-8
Fórmula molecular C24 H13 N O7
Peso molecular (g/mol) 427.36
Sinónimo Fluorescein 5-Maleimide
Nombre IUPAC 1-(3',6'-dihidroxi-3-oxorifeno[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-5-il)pirol-2,5-dione
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein 5-Maleimide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.0692