Learn More
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Código de producto. 16498748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498748 10 mg 10 miligramos
16464667 50 mg 50 miligramos
16453816 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498748 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0098
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide is a fluorescent thiol-reactive dye used to conjugate fluorescein to proteins (excitation: 494 nm, emission: 519 nm).
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 427.36 g/mol
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 75350-46-8
Sinónimo N-(5-Fluoresceinyl)maleimide