Learn More
Fluoresceína 5-isotiocianato, isómero 1, 95%, TRC
Código de producto. 30179436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179436 10 g 10 g
30179122 1 g 1 g
30179312 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF48570010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 389.38
Sinónimo FITC
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0358