Learn More
Invitrogen™ Fluoresceína-5-isotiocianato (FITC 'isómero I')
Código de producto. 11584786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 x 10 mg
10 x 100 mg
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
1000 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11584786 10 x 100 mg 1000 miligramos
10357872 1 g 1 g
11574786 10 x 10 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11584786 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F1907
Fluoresceína-5-isotiocianato (FITC 'isómero I')
¿Busca alternativas superiores a la fluoresceína? Nuestra serie Alexa Fluor Dye le ofrece todo lo que busca y mucho más.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 x 100 mg
Tipo de producto Fluoresceína-5-isotiocianato
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Isotiocianato
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos