Learn More
MedChemExpress Fluorescein
Código de producto. 16452419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452419 1 g 1 g
16451168 5 g 5 g
16419895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452419 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0251
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Fluorescein (Uranine) is widely used as a fluorescent tracer in medicinal and biological applications and tumor infected tissues tracer.
Fluorescein (Uranine) is a representative green fluorophore that has been widely used as a scaffold of practically useful green fluorescent probes.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 332.31 g/mol
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (752.31 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (3.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 2321-07-5
Sinónimo Uranine