Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína, 90+%
Código de producto. 11337996
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11337996
Marca: Thermo Scientific Chemicals L13251.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Fluorescein is used as a fluorescent tracer for many applications including in a type of dye laser as the gain medium, in forensics and serology to detect latent blood stains and in dye tracing. It is used to localise multiple muscular ventricular septal defects during open heart surgery and confirm the presence of any residual defects. It is applied to teeth to reveal plaque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2321-07-5
Fórmula molecular C20H12O5
Peso molecular (g/mol) 332.31
Número MDL MFCD00005050
Clave InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorescein, solvent yellow 94, resorcinolphthalein, yellow fluorescein, 3,6-fluorandiol, d and c yellow no. 7, fluoresceine, japan yellow 201, c.i. solvent yellow 94, d&c yellow no. 7
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein
Punto de fusión 320°C
Cantidad 500 g
Beilstein 94324
Índice Merck 14,4159
Información de solubilidad Slightly soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.32
Porcentaje de pureza ≥90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fluorescein