Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína
Código de producto. 10700795 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10700795 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10020980 100 g Frasco de vidrio 100 g
10070940 500 g Frasco de vidrio 500 g
11936941 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10700795 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119240250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.35€
    22.65€ / 25 g
    Ahorro 3.70€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2321-07-5
Fórmula molecular C20H12O5
Peso molecular (g/mol) 332.31
Número MDL MFCD00005050
Clave InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein
Punto de fusión 314.0°C to 316.0°C
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 19, V,6, 456
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.3
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2