Learn More
Fluorescamina, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
2.50 GR
25 MG
500 MG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153730 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10144450 25 mg Frasco de vidrio 25 MG
10551831 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
11946201 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10153730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    135.00€ / 100 miligramos
    Ahorro 11.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38183-12-9
Fórmula molecular C17H10O4
Peso molecular (g/mol) 278.26
Número MDL MFCD00005928
Clave InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 37927
Nombre IUPAC 4‘-fenilspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-diona
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Fluorescamine
Punto de fusión 155.0°C to 157.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 900 (235nm, ether) min.
Color Amarillo
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.26
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorescamine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.