Learn More
Fluorescamina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471082 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471082 25 mg -
11481082 100 mg -
11491082 250 mg -
11401092 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11471082 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219518325
CAS 38183-12-9
Fórmula molecular C17H10O4
Peso molecular (g/mol) 278.26
Número MDL MFCD00005928
Clave InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
PubChem CID 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescamine
Nombre de nota For TLC analysis
Nombre IUPAC 4'-fenil-3H,3'H-espiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.3
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Forma física Polvo