Learn More
MedChemExpress Fluorescamine
Código de producto. 16484667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484667 50 mg 50 miligramos
16428758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484667 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0715
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Fluorescamine( Ro 20-7234) is a spiro compound that is not fluorescent itself, but reacts with primary amines to form highly fluorescent products.
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 278.26 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (118.59 mM)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 38183-12-9
Sinónimo Ro 20-7234