Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit
Código de producto. 10378542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10378542 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10378542 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F1930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00€
    685.52€ / paquete de 1
    Ahorro 216.48€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Kit de citometría de flujo FluoReporter™ lacZ
The FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit provides materials and protocols for quantitating β-galactosidase activity with fluorescein di-V-galactoside (FDG) in single cells using flow cytometry. This kit is accompanied by a license to practice patented techniques for loading FDG by hypotonic shock and improving retention of fluorescein in lacZ-positive cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Fluorescente
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de FDG (0,5 ml, 20 mm en agua/DMSO/etanol, 8:1:1, v/v), 1 vial de PETG (2,0 ml, 50 mm en agua), difosfatos de cloroquina (1,0 ml, 30 mm en agua) y 1 vial de yoduro de propidio (1,0 ml, 150 µm en agua).
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos FluoReporter
Cantidad 1 kit
Formulario Solución
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.