Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kit, for biotinylated proteins
Description
El kit de ensayo de cuantificación de biotina FluoReporter™ proporciona un ensayo fluorométrico sensible para determinar el número de etiquetas de biotina en muestras de ácido nucleico (es decir, ADNc). El ensayo utiliza el reactivo Biotective™ Green, que contiene un colorante fluorescente que se suprime por ligandos que ocupan los sitios de unión a biotina. En presencia de biotina, los ligandos de colorante de desactivación se desplazan y se produce la fluorescencia. La fluorescencia es proporcional a la cantidad de biotina añadida. Los resultados se pueden leer con cualquier lector de microplacas basado en fluorescencia capaz de detectar el colorante FITC.
Características importantes de los kits de ensayo de cuantificación de biotina de FluoReporter™:
Puede detectar de 4 a 80 picomoles de biotina en una muestra (gracias a una sensibilidad 50 veces mayor que el ensayo de unión a biotina HABA).
Se puede aplicar a tan solo 13 ng de ácido nucleico etiquetado con biotina (se necesitan más para los grados más bajos de etiquetado).
La excitación/emisión máxima del reactivo es de 495/519 nm.
Se suministra con un control positivo biotinilado para la curva estándar.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Características importantes de los kits de ensayo de cuantificación de biotina de FluoReporter™:
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Kit de ensayo de cuantificación de biotina |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | FluoReporter |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Labeling Target | Proteínas |