Learn More
Fluoreno, TRC
Código de producto. 30405067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30405067 1 g
1 options
Código de producto. 30405067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4620001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene
CAS 86-73-7
Fórmula molecular C13 H10
Cantidad 1 g
Sinónimo Fluorene, 9H-Fluorene, Fluorene (8CI), 2,2'-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane, Methane, diphenylene-, NSC 6787, o-Biphenylenemethane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
SMILES C1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC 9H-fluoreno
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0783