Learn More
Fluoreno-D10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorene D10 |
| CAS | 81103-79-9 |
| Fórmula molecular | C13 D10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9H-Fluorene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-d10, Fluorene D10, Perdeuterofluorene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-decadeuteriofluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 176.2801 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.141 |