Learn More
Fluoreno-d10, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12999244 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar preranurada
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12999244 1mL. Ampolla de vidrio ámbar preranurada 1 ML
1 options
Código de producto. 12999244 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Fluoreno-d1081103-79-91000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene-d10
Envase Ampolla de vidrio ámbar preranurada
Cantidad 1mL.
CAS 81103-79-9, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C13H10
Sinónimo fluorene-d10, 2 h?? fluorene, fluorene d10, fluorene-d10, analytical standard, fluorene d10 10 microg/ml in cyclohexane, fluorene-d10, 98 atom % d cp
Clave InChI NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-decadeuteriofluoreno
Peso molecular (g/mol) 176.284
PubChem CID 6913203
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorene-d10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio