Learn More
Fluoreno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10437750 500 g Frasco de plástico 500 g
10573321 25 g Frasco de plástico 25 g
10513901 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156135000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-73-7
Fórmula molecular C13H10
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00001111
Clave InChI NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
Nombre IUPAC 9H-fluoreno
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 112.0°C to 116.0°C
Color Marrón a blanco
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 298.0°C
Temperatura de inflamación 151°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 05, 625
Índice Merck 15, 4187
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.