Learn More
Ácido fluoreno-9-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430837 100 g 100 g
11410837 5 g 5 g
11420837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23224.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1989-33-9
Fórmula molecular C14H10O2
Peso molecular (g/mol) 210.232
Número MDL MFCD00001136
Clave InChI DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
Nombre IUPAC Ácido 9H-fluoreno-9-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Fluorene-9-carboxylic acid
Punto de fusión 226°C to 232°C
Temperatura de inflamación 230°C (446°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1911728
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 97%