Learn More
Ácido fluoreno-9-acético, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483048 5 g 5 g
11473048 1 g 1 g
11493048 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18772.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó en la preparación de la clase de pirocinina de neuropéptidos de insectos. También se utilizó en la preparación de N-(9-fluoroneacetil)-L-leucina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6284-80-6
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.259
Número MDL MFCD00013262
Clave InChI WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
PubChem CID 94852
Nombre IUPAC Ácido 2-(9H-fluoren-9-il)acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene-9-acetic acid
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥99.5%