Learn More
Fluoreno-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472717 5 g 5 g
11482717 25 g 25 g
11492717 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14911.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30084-90-3 | C14H10O | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30084-90-3
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001123
Clave InChI MNQGEQSXFDKAPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorenecarboxaldehyde, fluorene-2-carboxaldehyde, fluorene-2-carbaldehyde, 9h-fluorene-2-carboxaldehyde, 2-formylfluorene, 2-fluorencarbaldehyd, 2-fluorenecarboaldehyde, acmc-1cjjq, 4-07-00-01656 beilstein handbook reference, #
PubChem CID 34804
Nombre IUPAC 9H-fluoreno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 82°C to 86°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2255852
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 99%