Learn More
Éster de pinacol de ácido fluoreno-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428417 5 g 5 g
15418417 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51947.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 922706-40-9 | C19H21BO2 | 292.185 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922706-40-9
Fórmula molecular C19H21BO2
Peso molecular (g/mol) 292.185
Número MDL MFCD16294548
Clave InChI WVJQQLZHOADEAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, amtb249, 4,4,5,5-tetramethyl-2-9h-fluorene-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 56925000
Nombre IUPAC 2-(9H-fluor-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.18
Porcentaje de pureza 95%