Learn More
Éster de pinacol de ácido fluoreno-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418417 1 g 1 g
15428417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51947.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 922706-40-9 | C19H21BO2 | 292.185 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922706-40-9
Fórmula molecular C19H21BO2
Peso molecular (g/mol) 292.185
Número MDL MFCD16294548
Clave InChI WVJQQLZHOADEAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, amtb249, 4,4,5,5-tetramethyl-2-9h-fluorene-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 56925000
Nombre IUPAC 2-(9H-fluor-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.18
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.