Learn More
Fluoreno-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorene-13C6 |
| CAS | 1189497-69-5 |
| Fórmula molecular | 13C6 C7 H10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fluorene 13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1+1,3+1,5+1,7+1,10+1,12+1 |
| SMILES | C1[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9H-fluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 172.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0984 |