Learn More
Éster etílico del ácido fluoreno-1-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorene-1-carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 28314-06-9 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 9H-Fluoren-1-ylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-2-19-16(18)17-15-9-5-8-13-12-7-4-3-6-11(12)10-14(13)15/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1cccc2c1Cc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | N-(9H-fluoren-1-il)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.2958 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1103 |