Learn More
Flúru-3-ol, TRC
Código de producto. 30011792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011792 10 mg 10 miligramos
30012696 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF46246010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6344-67-8
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 9H-Fluoren-3-ol, Fluoren-3-ol (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxyfluorene, NSC 51318
Nombre IUPAC 9H-flúor-3-ol
SMILES Oc1ccc2Cc3ccccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoren-3-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8,14H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732
Porcentaje de pureza >95%