Learn More
Flúor-1-ol, TRC
Código de producto. 30405374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405374 50 mg
30402739 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF46245050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6344-61-2
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 9H-Fluoren-1-ol (9CI, ACI), Fluoren-1-ol (6CI, 7CI, 8CI), 1-Hydroxyfluorene, NSC 51310
Nombre IUPAC 9H-flúor-1-ol
SMILES Oc1cccc2c1Cc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoren-1-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13-7-3-6-11-10-5-2-1-4-9(10)8-12(11)13/h1-7,14H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732