Learn More
Fluoranteno, TRC
Código de producto. 30134640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134640 25 g 25 g
30012167 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF46199025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206-44-0
Fórmula molecular C16 H10
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
Nombre IUPAC fluoranteno
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoranthene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0783