Learn More
Fluoranteno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30322439 25 mg
1 options
Código de producto. 30322439 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC20795000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoranthene
CAS 206-44-0
Nombres de analitos o componentes Fluoranthene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H10
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Nombre IUPAC fluoranteno
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 202.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202,0783 g/mol