Learn More
Fluopiram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluopyram |
| CAS | 658066-35-4 |
| Fórmula molecular | C16 H11 Cl F6 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Fluopyram |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26) |
| SMILES | FC(F)(F)c1cnc(CCNC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil]-2-(trifluorometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 396.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.0464 |