Learn More
Fluopyram, MedChemExpress
Código de producto. 16471147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471147 50 mg 50 miligramos
16465676 100 mg 100 miligramos
16444898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY119459
MedChemExpress Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluopyram
Forma física Solid
CAS 658066-35-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11ClF6N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (315.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(CCNC(C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)=O)N=C1
Peso molecular (g/mol) 396.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.71
Porcentaje de pureza 97.09%