Learn More
Fluopiram-benzamida, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluopyram-benzamide |
| CAS | 360-64-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluopyram-benzamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H6 F3 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | o-Toluamide, α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| Mostrar más |