Learn More
Fluopiram 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327324 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327324 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13743000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluopyram
CAS 658066-35-4
Nombres de analitos o componentes Fluopyram
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H11 Cl F6 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26)
SMILES FC(F)(F)c1cnc(CCNC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c(Cl)c1
Nombre IUPAC N-[2-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil]-2-(trifluorometil)benzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 396.71
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0464 g/mol