Learn More
Fluopicolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluopicolide |
| CAS | 239110-15-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H8 Cl3 F3 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]benzamide, 2,6-Dichloro-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]benzamide, Adorn 4FL, Fluopicolide, Picobenzamid, Presidio |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Cl3F3N2O/c15-8-2-1-3-9(16)12(8)13(23)22-6-11-10(17)4-7(5-21-11)14(18,19)20/h1-5H,6H2,(H,22,23) |
| SMILES | FC(F)(F)c1cnc(CNC(=O)c2c(Cl)cccc2Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-N-[[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.58 |
| Mostrar más |