Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de PFP Fluophase™
Código de producto. 10261045 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10261045 250 mm cada uno
10037304 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10261045 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82705254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las fases perfluoradas proporcionan una selectividad única
  • Retención y selectividad adicionales para compuestos halogenados
  • Excelente para el análisis de taxanos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L43
Fase estacionaria PFP fluorado
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fluophase, análisis de taxanos
Con desactivación terminal Sí
Fase PFP (pentafluorofenilo)