Learn More
Fluometurón-N,N-desmetil-4-hidroxi 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321945 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321945 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13730700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy
CAS 1174758-88-3
Nombres de analitos o componentes Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H7 F3 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Urea, N-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, CGA 236431
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)5-3-4(13-7(12)15)1-2-6(5)14/h1-3,14H,(H3,12,13,15)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [4-hidroxi-3-(trifluorometil)fenil]urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 220.148
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.046 g/mol