Learn More
Fluometurón-4-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317683 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317683 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13730800AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluometuron-4-hydroxy
CAS 696617-92-2
Nombres de analitos o componentes Fluometuron-4-hydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H11 F3 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Urea, N'-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethyl-, N'-[4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethylurea, CGA 13211
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11F3N2O2/c1-15(2)9(17)14-6-3-4-8(16)7(5-6)10(11,12)13/h3-5,16H,1-2H3,(H,14,17)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-[4-hidroxi-3-(trifluorometil)fenil]-1,1-dimetilurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 248.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0773 g/mol