Learn More
Fluocinonide, MedChemExpress
Descripción
Fluocinonide (Vanos) is a potent glucocorticoid steroid used topically as anti-inflammatory agent for the treatment of skin disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluocinonide |
| CAS | 356-12-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H32F2O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (202.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)COC(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 494.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.52 |
| Mostrar más |