Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluocinonida
Código de producto. 16594314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594314 250 mg 250 miligramos
16584314 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594314 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465452500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    195.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 39.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-12-7
Fórmula molecular C26H32F2O7
Peso molecular (g/mol) 494.53
Clave InChI WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
Nombre IUPAC acetato de 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-difluoro-11-hidroxi-6,6,9,13-tetrametil-16-oxo-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-8-il]-2-oxoetilo
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]1[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]21C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinonide
Punto de fusión 296.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.53