Learn More
Fluocinolona, TRC
Código de producto. 30135399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135399 500 mg 500 miligramos
30008688 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF455795500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 807-38-5
Fórmula molecular C21 H26 F2 O6
Peso molecular (g/mol) 412.42
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-difluoro-11,16,17,21-tetrahydroxy-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy- (6CI,7CI,8CI), (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-6α,9-difluoroprednisolone, 6α-Fluorotriamcinolone, Fluocinolone, 6α,9-Difluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-11,16,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26F2O6/c1-18-4-3-10(25)5-13(18)14(22)6-12-11-7-15(26)21(29,17(28)9-24)19(11,2)8-16(27)20(12,18)23/h3-5,11-12,14-16,24,26-27,29H,6-9H2,1-2H3/t11-,12-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1697
Porcentaje de pureza >95%