Learn More
Acetato de acetonida de fluocinolona, TRC
Código de producto. 30009927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009927 10 mg 10 miligramos
30007996 250 mg 250 miligramos
30008874 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45580510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-12-7
Fórmula molecular C26 H32 F2 O7
Peso molecular (g/mol) 494.52
Sinónimo (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-Difluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate cyclic 16,17-acetal with acetone, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Biscosal, Dermaplus, Flucetonide, Flucinar, Fluocinolide, Fluocinolide acetate, Fluocinolone acetonide 21-acetate, Fluocinolone acetonide acetate, Fluocinonide, Lidex, Lidex E, Metosyn, NSC 101791, Straderm, Topsym, Topsymin, Topsyn, Topsyne, Vanos, 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate
Nombre IUPAC [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-difluoro-11-hidroxi-6,6,9,13-tetrametil-16-oxo-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone acetonide acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.2116
Porcentaje de pureza >95%