Learn More
Fluocinolone Acetonide Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluocinolone acetonide acetate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.2116 |
| Porcentaje de pureza | >95% |