Learn More
Acetonida-21-carboxílico de Fluocinolona-Ácido (>90%), TRC
Código de producto. 30011073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011073 50 mg 50 miligramos
30003524 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45581550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106931-78-6
Fórmula molecular C24 H28 F2 O7
Peso molecular (g/mol) 466.47
Sinónimo Pregna-1,4-dien-21-oic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxo-, (6α,11β,16α,17α)- (9CI), 6bH-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-dien-21-oic acid deriv., 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-oic acid, Fluocinolone Acetonide 21-carboxylic acid
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone acetonide-21-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28F2O7/c1-20(2)32-17-9-12-13-8-15(25)14-7-11(27)5-6-21(14,3)23(13,26)16(28)10-22(12,4)24(17,33-20)18(29)19(30)31/h5-7,12-13,15-17,28H,8-10H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,13-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1803