Learn More
Acetonida-21-aldehído de fluocinolona, TRC
Código de producto. 30009215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009215 50 mg 50 miligramos
30010874 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45581050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13242-30-3
Fórmula molecular C24 H28 F2 O6
Peso molecular (g/mol) 450.47
Sinónimo Pregna-1,4-dien-21-al, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxo-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-dien-21-al, 6α,9-difluoro-11β,16α,17-trihydroxy-3,20-dioxo-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 6α,9α-Difluoro-11β,16α,17α-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione-21-al-16,17-acetonide, Fluocinolone acetonide-21-aldehyde, 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone acetonide-21-aldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,11,13-14,16-17,19,29H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1854
Porcentaje de pureza >95%